Documentos clave
NIST1963A
Nominal 100 nm diameter polystyrene spheres
NIST® SRM® 1963a
Sinónimos:
Polystyrene spheres
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Formulario
suspension
envase
pkg of 5 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Descripción general
Otras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)