Documentos clave
NIST1886B
White Portland Cement
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
envase
pkg of 20 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium di oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium di oxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Strontium oxide (SrO), Chloride (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Zinc oxide (ZnO), Barium oxide (BaO), Sulfide sulfur (S2-), Calcium oxide (CaO), Fluoride (F), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)