Merck
N5625
Sigma-Aldrich
Naphthol AS phosphate
>99% purity (TLC), powder
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-naphthanilide phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14NO5P
Número de CAS:
Peso molecular:
343.27
Beilstein:
2772810
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nombre del producto
Naphthol AS phosphate, >99% (TLC), histochemical substrate
Nivel de calidad
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OP(O)(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22)
Clave InChI
KVIYXIWBXOQZDN-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Histochemical substrate for acid and alkaline phosphatase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Primary human alveolar type II epithelial cell chemokine release: effects of cigarette smoke and neutrophil elastase.
Witherden IR
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 30, 500-500 (2004)
Enumerating T-cell subsets on blood smears. An evaluation of an indirect immunoalkaline phosphatase method.
Wong GK
American Journal of Clinical Pathology, 86, 756-756 (1986)
Umut Gazi et al.
The Journal of biological chemistry, 286(10), 7822-7829 (2011-01-06)
The mannose receptor (MR) is an endocytic type I membrane molecule with a broad ligand specificity that is involved in both hemostasis and pathogen recognition. Membrane-anchored MR is cleaved by a metalloproteinase into functional soluble MR (sMR) composed of the