H9026
Hexanosulfonato de sodio
BioXtra
Sinónimos:
Ácido 1-hexanosulfónico sodium salt
About This Item
Productos recomendados
description
anionic
Quality Level
product line
BioXtra
mol wt
188.22 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
cation traces
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Application
<li><strong>Extracción de alcaloides de plantas medicinales mediante dispersión en fase sólida asistida por par iónico</strong>: se utilizó hexanosulfonato de sodio como reactivo de par iónico en la extracción de alcaloides para estudios farmacológicos, demostrando su eficacia para mejorar la selectividad y la sensibilidad de los métodos de HPLC en el análisis de matrices vegetales complejas (Dong et al., 2020).</li>
<li><strong>Propiedades farmacocinéticas de especies de arsénico después de la administración intravenosa e intragástrica de disolución de trióxido de arsénico en macacos Cynomolgus usando HPLC-ICP-MS</strong>: este estudio destaca el papel del hexanosulfonato de sodio en la mejora de los perfiles cromatográficos de las especies de arsénico, que es crucial para una evaluación farmacocinética precisa en la investigación farmacéutica (Shi et al., 2019).</li>
<li><strong>Cromatografía de líquidos de par iónico y fase inversa sin disolventes orgánicos acoplada a espectrometría de fluorescencia atómica para la determinación de especies organoarsénicas en varias matrices</strong>: el hexanosulfonato de sodio se utiliza como agente de par iónico sin disolvente, lo que permite procesos analíticos más ecológicos sin comprometer el rendimiento de los sistemas de cromatografía de líquidos (Monasterio et al., 2011).</li>
</ul>
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?