H0755000
L-histidina monohydrochloride monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido Lα-amino-β-(4-imidazolil) propiónico monohydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
histidine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
254 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Clave InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)