Merck
G6529
Sigma-Aldrich
L-Glutatión reducido
≥98.0%, BioXtra
Sinónimos:
γ-L-glutamil-L-cisteinil-glicina, GSH
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
307.32
Beilstein:
1729812
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
L-Glutatión reducido, BioXtra, ≥98.0%
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
impurezas
≤0.02% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.1%
color
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 M, clear, colorless
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.02%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
Clave InChI
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
Aplicación
Puede utilizarse a 5-10 mM para eluir la glutatión S-transferasa (GST) a partir de glutatión agarosa.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antioxidante endógeno que desempeña un papel importante en la reducción de las especies de oxígeno reactivo formadas durante el metabolismo celular y el estallido respiratorio. La glutatión-S-transferasa cataliza la formación de tioéteres de glutatión con xenobióticos, leucotrienos y otras moléculas que tienen un centro electrofílico. El glutatión también forma enlaces de disulfuro con restos de cisteína de las proteínas. A través de estos mecanismos, puede tener el efecto paradójico de reducir la eficacia de los antineoplásicos.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lisong Ma et al.
The New phytologist, 208(2), 507-518 (2015-05-15)
Plant-invading microbes betray their presence to a plant by exposure of antigenic molecules such as small, secreted proteins called 'effectors'. In Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) we identified a pair of effector gene candidates, AVR2-SIX5, whose expression is controlled
Hongwei Jiang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(6), 2281-2291 (2015-02-15)
Osteoclast differentiation and function are highly dependent on the assembly and turnover of actin filaments, but little is known about the roles of actin binding proteins in these processes. Adseverin (Ads), a member of the gelsolin superfamily of actin capping
Shinya Tsukiji et al.
Nature chemical biology, 5(5), 341-343 (2009-03-31)
Here we describe a method for the site-selective attachment of synthetic molecules into specific 'endogenous' proteins in vivo using ligand-directed tosyl (LDT) chemistry. This approach was applied not only for chemically labeling proteins in living cells, tissues and mice but
Jamuna Risal Paudel et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 569-579 (2015-01-22)
One or more effectors in the labial saliva (LS) of generalist Noctuid caterpillars activate plant signaling pathways to modulate jasmonate (JA)-dependent defense responses; however, the exact mechanisms involved have yet to be elucidated. A potential candidate in this phytohormone interplay
Santiago Ramón-García et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(9), 3675-3682 (2009-07-01)
Bacterial efflux pumps have traditionally been studied as low-level drug resistance determinants. Recent insights have suggested that efflux systems are often involved with fundamental cellular physiological processes, suggesting that drug extrusion may be a secondary function. In Mycobacterium tuberculosis, little
Artículos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.