ERMFD102
Silica, colloidal
ERM®, certified reference material, biomodal
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Descripción general
Certified for scattering intensity-weighed arithmetic mean hydrodynamic diameter, extinction intensity-weighed modal Stokes′ diameter, number-weighed modal area-equivalent diameter and number-weighed median area-equivalent diameter.
Nota de análisis
For more information please see:
ERMFD102
ERMFD102
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)