Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diesel (B7)
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
134.6 °F
Punto de inflamación (°C)
57 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?