Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
clinical testing
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
ERMDA347
ERMDA347
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c