ERMBF419A
Sugar beet GMO standard for H7-1
ERM®, certified reference material, blank, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
composición
H7-1 sugar beet, 0%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
ERMBF419A
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)