Merck
E003632
Sigma-Aldrich
Gentamicina sulfate salt
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51281651
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
Nivel de calidad
potencia
≥590 μg Gentamicin base per mg
caducidad
2 yr at 2‑8 °C (for sterile filtered solutions)
concentración
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Clave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Aplicación
Gentamicin sulfate, a broad-spectrum antibiotic, used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Modo de acción: La gentamicina produce un error de lectura de codón al unirse a la subunidad ribosómica 30S y bloquear la translocación del peptidil-ARNt del sitio aceptor al sitio donante. El efecto bactericida de la gentamicina en Pseudomonas aeruginosa se ejerce mediante la unión de la gentamicina a la membrana externa, donde desplaza los cationes naturales, desestabiliza la membrana y forma agujeros en la superficie celular.
Espectro antimicrobiano: Incluye bacterias gramnegativas y grampositivas, entre ellas cepas resistentes a la tetraciclina, el cloranfenicol, la canamicina y la colistina, en particular cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus y Streptococcus.
Componentes
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Precaución
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-14.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jia Bie et al.
PeerJ, 8, e8430-e8430 (2020-01-31)
Pathogenic bacteria limit the success of Rana dybowskii breeding. Gentamicin is used to treat R. dybowskii disease. To understand the effects of gentamicin on the composition and structure of the cutaneous bacterial community of R. dybowskii, three groups (control, gentamicin and
Fu Zhao et al.
World neurosurgery, 117, e269-e279 (2018-06-15)
Vestibular schwannomas (VSs) can cause serious neurological defects including hearing loss and facial paralysis. The aim of this study is to identify whether Hippo signaling could be a potential targetable pathway for clinical treatment in VSs. Gene expression profiling was
Tao Wang et al.
International journal of molecular medicine, 46(1), 340-350 (2020-07-07)
The present study aimed to investigate the protective effects exerted by astragaloside‑IV (AIV) on retinal pigment epithelial (RPE) cells of rats with diabetes mellitus (DM), and to explore the underlying molecular mechanisms. For this purpose, a rat model of DM
Cui Li et al.
Food chemistry, 227, 48-54 (2017-03-10)
Our aim in this study is to show that IgY antibody based immunoassays could be used to detect antibiotic residues in animal-derived food. Briefly, full antigens of gentamicin (Gent) and kanamycin (Kana) were used to immunize the laying chickens to
Peng Xiao et al.
Human cell, 34(1), 60-75 (2020-10-12)
Osteoarthritis (OA), which is characterized by articular cartilage degeneration, shows a gradually increasing incidence with age. This study explored the molecular mechanism underlying the proliferation and apoptosis of chondrocytes during OA progression. In this study, chondrocytes were isolated from human