Documentos clave
CRMUFRKR
Freezing Point Standard
ASTM D 2386 (-54.1 °C)
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
according to ASTM® 2386
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
mp
-49 °C
aplicaciones
jet fuel
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)