CRM021
Trace Metals - Sandy Loam 3
certified reference material, pkg of 100 g
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM021-100
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
9.76
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Otras notas
- Co, Pb, Mg, Sn, Ti
Cláusula de descargo de responsabilidad
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)