C0501
Casein Peptone
Acid digest of casein from bovine milk, ≥7.8% total, suitable for biotechnology and microbiology
Sinónimos:
Casein hydrolysate, Hy-Case® Amino
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hy-Case® Amino, from bovine milk, Casein acid hydrolysate, Suitable for microbiology
origen biológico
bovine milk
Nivel de calidad
Formulario
powder
contiene
30-40% sodium chloride
envase
pkg of (1 kg in poly bottle
100, 500 g in poly bottle)
análisis de nitrógeno
≥7.8% total
pH
4.7-6.7
aplicaciones
food and beverages
microbiology
Descripción general
Aplicación
Calidad
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.