BP725
Alverine citrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Alverine citrate salt, N-Ethyl-3,3′-diphenyldipropylamine, NSC 35459
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
alverine
Formulario
crystalline powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2
InChI
1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HNF4A(3172) , HTR1A(3350)
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
- Synergism with fluconazole against Saccharomyces cerevisiae and Candida albicans
- Efficacy of combination with simeticone on abdominal pain associated with irritable bowel syndrome
- Nutrient-sensitized screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
- Drug effects viewed from a signal transduction network perspective
- Enhanced cytotoxic effect of proteasome inhibitor MG132
- Mechanism of action on phasic smooth muscles
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)