BP249
Methylprednisolone acetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methylprednisolone
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
PLBHSZGDDKCEHR-LFYFAGGJSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)