BCR327
Unalloyed zinc (disc) (trace elements)
BCR®, certified reference material
Sinónimos:
Zinc, unalloyed
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Categorías relacionadas
Nota de análisis
For more information please see:
BCR327
BCR327
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)