Documentos clave
BCR275
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, disc (small, 0.9 g)
Sinónimos:
Zirconium tin alloy
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
disc (small, 0.9 g)
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR275
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)