Merck
BCR059A
Ti Al6 V4 alloy (O)
BCR®, certified reference material, disc
Sinónimos:
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Agency
BCR®
Formulario
disc
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
Clave InChI
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Nota de análisis
For more information please see:
BCR059A
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2