Documentos clave
ARK2068
SAFC
Ciclonium bromide
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H34BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
408.42
UNSPSC Code:
51172164
Quality Level
InChI
1S/C22H34NO.BrH/c1-5-23(4,6-2)14-15-24-22(3,20-10-8-7-9-11-20)21-17-18-12-13-19(21)16-18;/h7-13,18-19,21H,5-6,14-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BOCNKEKVCTZYIX-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)