Merck
A9918
Sigma-Aldrich
Agarosa
Type II-A, Medium EEO
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
algae (Gelidium)
Quality Level
type
Type II-A
form
powder
impurities
≤7% water
ash
≤0.5%
turbidity
≤40 NP (1.5% gel)
EEO
0.16-0.19
mp
86.5-89.5  °C
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1000 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.25%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Application
  • Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: This innovative study showcases the use of agarose in the creation of a nanocomposite material for environmental monitoring, specifically for tracking viral RNA in wastewater (He et al., 2024).
  • Detection method for reverse transcription recombinase-aided amplification of avian influenza virus subtypes H5, H7, and H9.: Demonstrates the application of agarose in the development of diagnostic tools for detecting and monitoring avian influenza, emphasizing its critical role in enhancing bioanalytical methods (Zhang et al., 2024).
  • Evaluating Nanoparticles Penetration by a New Microfluidic Hydrogel-Based Approach.: This research utilizes agarose-based hydrogels in a microfluidic system to study nanoparticle penetration, offering insights into cellular interactions and nanoparticle dynamics that are essential for pharmaceutical development and nanotechnology (Goodarzi et al., 2024).
  • Antibacterial efficacy of copper-based metal-organic frameworks against Escherichia coli and Lactobacillus.: Agarose has been used to perform agarose gel electrophoresis for the synthesis of copper-based metal-organic frameworks, enhancing the antimicrobial properties of these compounds. This application points to the expanding role of agarose in antimicrobial research, relevant for both clinical and agricultural settings (Elmehrath et al., 2024).
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jennifer K Roebber et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(32), 6224-6232 (2019-06-07)
How taste buds detect NaCl remains poorly understood. Among other problems, applying taste-relevant concentrations of NaCl (50-500 mm) onto isolated taste buds or cells exposes them to unphysiological (hypo/hypertonic) conditions. To overcome these limitations, we used the anterior tongue of
Franziska Koch et al.
BMC oral health, 20(1), 148-148 (2020-05-21)
Periodontitis is a chronic inflammation of the tooth supporting structures that finally can lead to tooth loss. As chronic periodontitis is associated with systemic diseases multiple approaches have been followed to support regeneration of the destructed tissue. But very few
Ryosuke Matsumura et al.
Scientific reports, 8(1), 9905-9905 (2018-07-04)
The electrical impedance of cell membranes is important for excitable cells, such as neurons, because it strongly influences the amount of membrane potential change upon a flow of ionic current across the membrane. Here, we report on an investigation of
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production