A6549
Agar
Type A, ash 5-6%
Sinónimos:
Agar goma, Agar-agar
About This Item
Productos recomendados
biological source
algae (Gelidium)
type
Type A
form
powder
ash
5-6%
transition temp
transition temp 32-38 °C (1.5%)
gel strength
550-950 g/cm2 (1.5% gel)
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
replaced by
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?