A3658
N8-Acetylspermidine dihydrochloride
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.CC(=O)NCCCCNCCCN
InChI
1S/C9H21N3O.2ClH/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10;;/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H
Clave InChI
BWGUIRARVGYOIR-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)