Merck
A115
Amitriptyline metabolite, (±)-E-10-hydroxylated-
analytical standard
Sinónimos:
(±)-(E)-5-[3-(Dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23NO
Número CAS:
Peso molecular:
293.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
analytical standard
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
97-99 °C
solubility
0.1 M HCl: soluble, H2O: insoluble, methanol: soluble
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
InChI key
GHWBJXOKAFHZAI-SFQUDFHCSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Metabolite of amitriptyline, tricyclic antidepressant; chromatographic standard.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)