96328
tert-Butylamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
2-Amino-2-methylpropane hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
powder
impurezas
<0.5% water
cadena SMILES
Cl.CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H
Clave InChI
DLDIDQIZPBIVNQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)