937096
P(t-Bu)3 Pd G4 ChemBeads
Sinónimos:
(Methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2][tris(2-methyl-2-propanyl)phosphine]palladium
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
composición
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
cadena SMILES
Pd(OS(=O)(=O)CH3)C[10]:C(:CH:CH:CH:CH:@10)C[20]:C(:CH:CH:CH:CH:@20)NHCH3.P(C(CH3)(CH3)CH3)(C(CH3)(CH3)CH3)C(CH3)(CH3)CH3
InChI
1S/C39H32OP2.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h3-28H,1-2H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clave InChI
NUVUSIVUZZFNLV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
For larger scale uses, product also available in powdered form 900701
Otras notas
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)