Merck
92939
Supelco
4-Methylaminoantipyrine hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrochloride, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine hydrochloride, Noraminopyrine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15N3O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
253.73
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (AT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H
InChI key
NNONRTWOIVTAHL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)