Documentos clave
91286
Supelco
Multi Cation Standard 1 for IC
TraceCERT®, in 0.1% nitric acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
composición
Ca, 1000 mg/L
K, 200 mg/L
Li, 50 mg/L
Mg, 200 mg/L
Na, 200 mg/L
NH4, 400 mg/L
concentración
in 0.1% nitric acid
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Ligadura / enlace
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análisis
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)