901991
Dde biotin picolyl azide
Sinónimos:
N-[6-(Azidomethyl)-3-pyridinyl]-5-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-25-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-21-oxo-8,11,14,17-tetraoxa-4,20-diazapentacosanamide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S1[C@@H]([C@@H]4NC(=O)N[C@@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=C3C(=O)CC(CC3=O)(C)C)NCCC(=O)Nc2cnc(cc2)CN=[N+]=[N-]
Clave InChI
CYXSXYDLWXHYSI-JKMQWNNCSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Dde biotin picolyl azide incorporates a copper-chelating motif that dramatically accelerates the Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reaction under conditions relevant to biomolecular labeling. Discovery of azides with an internal Cu(I)-chelating motif greatly enhances the utility of the CuAAC reaction for various applications. Some examples are monitoring the dynamic glycan biosynthesis in living organisms; sensitive detection of metabolically-labeled proteins, DNAs, and RNAs; and many other applications where rate acceleration and reduced cell toxicity are highly desirable.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)