Merck
87724
Bisulfato de tetrametilamonio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Hidrogenosulfato de tetrametilamonio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)4N(HSO4)
Número CAS:
Peso molecular:
171.22
UNSPSC Code:
23151816
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
279-490-5
Beilstein/REAXYS Number:
4829202
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable, ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.05, λ: 220 nm Amax: 0.04, λ: 230 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S/c2*1-5(2,3)4/h1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
General description
La aplicación de reactivos de par iónico como aditivos de fase móvil garantiza la elución de sustancias iónicas y muy polares en columnas de HPLC de fase inversa. La pureza de los aditivos de fase móvil es de suma importancia para su utilización satisfactoria. Sigma-Aldrich ofrece una enorme variedad de reactivos personalizados para separaciones aniónicas (sales de amonio cuaternario y de fosfonio) y catiónicas (alcanosulfonatos). Todos los aditivos de fase móvil se investigan a fondo con especial atención a los requisitos de la HPLC de fase inversa moderna:
Other Notes
Descubra los reactivos LiChropur™ ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)