85180
Silver diethyldithiocarbamate
ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0%
Sinónimos:
DETC, Diethyldithiocarbamic acid silver salt
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Formulario
powder
calidad
for the determination of As
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
172-175 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clave InChI
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Quantitative estimation of inorganic As(III) by spectrophotometric method.
- As a colorimetric reagent for the characterization and quantification of arsenic in aqueous samples.
- As a precursor for the synthesis of Ag2S-graphene nanocomposite.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?