Merck
80485
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
for the determination of AOX, 100-285 mesh
Sinónimos:
Charcoal activated
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
EC Number:
231-153-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Activated charcoal, for the determination of AOX, 50-150 μm particle size
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
842 °F
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technique(s)
LPLC: suitable
loss
≤20% loss on drying
matrix
Carbon
matrix active group
carbon
particle size
50-150 μm
mp
3550 °C (lit.)
application(s)
environmental
separation technique
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Activated charcoal is a black powder that is generally obtained by subjecting wood or other carbonaceous materials to pyrolysis process.
Application
Activated charcoal may be used as an analytical standard for the determination of adsorbable organic halides (AOX) in:
  • Landfill leachates, glyphosate formulations, and treated wastewater by adsorption-pyrolysis-microcoulometric procedure.
  • Aqueous environmental samples by adsorption followed by combustion ion chromatography (CIC).
  • Surface water and wastewater samples by adsorption-pyrolysis followed by plasma emission spectrometric detection.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Activated charcoal
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)