Merck
80353
TDA Reagent
suitable for microbiology
Sinónimos:
Iron(III) chloride solution, Tryptophan Deaminase Reagent, Ferric chloride solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
FeCl3
Número CAS:
Peso molecular:
162.20
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171621
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
according to ISO 10273:2017
Quality Segment
product line
BioChemika
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ferric chloride, 1 g/10 mL (in distilled water)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
suitability
Proteus spp.
SMILES string
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Application
For identification of Proteus species by detection of tryptophan deaminase activity.
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)