Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CON=NCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
116.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-650-8
Beilstein/REAXYS Number:
1704003
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
assay
96.0-104.0% (RT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
NC(=O)\N=N\C(N)=O
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)/b6-5+
InChI key
XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azodicarboxamide
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
supp_hazards
Clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>392.0 °F
flash_point_c
> 200 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?