793183
Reagent Alcohol
95%
Sinónimos:
Ethanol-based reagent
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.59 (vs air)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
lim. expl.
3.1-27.7 % (lit.)
concentración
94-96 % (v/v) ethanol (SDA 3A 200 proof)
95%
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
Información de impuestos y licencias
Sales restrictions may apply
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
5GA is in metal drum with flex spout.
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
270GA is in poly tote.
Componentes
Otras notas
The letterhead approval is only required by Sigma-Aldrich when the unit size is 5GA or greater.
Link to Letterhead Example:
pieza de repuesto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 - 60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 - 16 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)