76693
Dibutyl sulfide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.07 (vs air)
presión de vapor
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
densidad
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)