75544
1-Dodecanol
analytical standard
Sinónimos:
Alcohol C12, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
7.4 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
500 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
4 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
densidad
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Etlingera elatior
- flower using gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS).
- Essential oils from the aerial parts of Hypericum perforatum by gas chromatography (GC) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Essential oils from Polygonum minus by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and GC-MS/olfactometry (GC-MS/O) with aroma extraction dilution analysis (AEDA).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?