Documentos clave
75258
Millipore
Yersinia Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
CTN Selective Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Yersinia spp.
Aplicación
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Yersinia enterocolitica.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Cefsulodin 7.5 mg, Triclosan 2 mg, Novobiocin 1.25 mg
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)