74884
1-Octanosulfonato de sodio monohydrate
≥99.0% (T)
Sinónimos:
Ácido 1-octanosulfónico sodium salt monohydrate
About This Item
Productos recomendados
description
anionic
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
sheet
mol wt
234.29 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)