Merck
69571
Ren™ HY 956
Epoxy Embedding Medium, Hardener
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
12171500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.477-1.479
pH
12
density
1.005-1.009 g/mL at 20 °C
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
Application
to be used with SIAL 78711 RenLam M-1 (Epoxy Embedding Medium)
Legal Information
Ren is a trademark of Huntsman Advanced Materials GmbH
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
152 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)