Merck
69246
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN 14039 and ISO 16703
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EN 14039, ISO 16703
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~8 mg/mL in heptane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
density
0.686 g/mL at 20 °C
application(s)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
Analysis Note
Contains Mineral oil type A and B diluted with n-heptane; contains n-decane and n-tetracontane as internal standards.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)