62571
Lithium ionophore VIII
Selectophore™, function tested
Sinónimos:
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexacyclohexyl-4,4′,4″-propylidynetris(3-oxabutyramide)
About This Item
Productos recomendados
grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
100
200
product line
Selectophore™
quality
function tested
SMILES string
CCC(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)(COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4)COCC(=O)N(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C48H83N3O6/c1-2-48(36-55-33-45(52)49(39-21-9-3-10-22-39)40-23-11-4-12-24-40,37-56-34-46(53)50(41-25-13-5-14-26-41)42-27-15-6-16-28-42)38-57-35-47(54)51(43-29-17-7-18-30-43)44-31-19-8-20-32-44/h39-44H,2-38H2,1H3
InChI key
QSTVDAZAPLNMPD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)