53638
Nitrate Nitrogen Standard for IC
certified reference material, 1000 mg/L N as nitrate in water (nominal concentration), TraceCERT®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
concentración
1000 mg/L N as nitrate in water (nominal concentration)
técnicas
ion chromatography: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)