53086
(S)-3-Hydroxybutyric acid
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D 24.0 to 26.0°, c = 6 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clave InChI
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)