Merck
52097
Xylenol Orange disodium salt
for spectrophotometric determination of metal ions
Sinónimos:
3,3′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolsulfonephthalein disodium magnesium salt, o-Kresolsulfonphthalein-3′3″-bis-methyliminodiessigsäure disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H30N2Na2O13S
Número CAS:
Peso molecular:
716.62
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
23151816
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
quality
for spectrophotometric determination of metal ions
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
[Na].[Na].Cc1cc(cc(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)
InChI key
ORZHVTYKPFFVMG-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)