Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
113.61
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-858-1
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
Quality Segment
assay
98.0-101.0% (RT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
mp
67-71 °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?