Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H33NOSi2
Número CAS:
Peso molecular:
287.59
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2096003
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=N\[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H33NOSi2/c1-12(15-17(8,9)13(2,3)4)16-18(10,11)14(5,6)7/h1-11H3/b15-12+
InChI key
XFPQBAQQJIQJLY-NTCAYCPXSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?