Documentos clave
44509
Supelco
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh, strongly acidic
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Dowex 50WX8, hydrogen form, strongly acidic, 50-100 mesh
descripción
cross-linkage 8%
Nivel de calidad
Formulario
beads
humedad
50-58%
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~55% loss on drying, 110 °C
Matriz
styrene divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
sulfonic acid functional group
tamaño de partícula
50-100 mesh
capacidad
1.1 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
cation exchange
cadena SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clave InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dowex 50WX8 hydrogen form is used as stripper resin and can be regenerated by 0.25N sulphuric acid when exhausted. Dowex 50WX8 hydrogen form is used as catalyst. It is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
Aplicación
Dowex 50WX8 hydrogen form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Información legal
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zachary A Silver et al.
Cell reports, 30(6), 1862-1869 (2020-02-13)
Approximately 50% of the mass of the Envelope (Env) glycoprotein surface subunit (gp120) of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is composed of N-linked carbohydrate. Until now, the dogma has been that HIV-1 lacks O-linked carbohydrate on Env. Here we
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)