Merck
426466
Sigma-Aldrich
Methylamine solution
40 wt. % in H2O
Sinónimos:
Monomethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
31.06
Beilstein:
741851
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
48 °C
densidad de vapor
1.07 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
280 mmHg ( 20 °C)
659 mmHg ( 40 °C)
temp. de autoignición
806 °F
concentración
40 wt. % in H2O
índice de refracción
n20/D 1.37
bp
48 °C
densidad
0.897 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Clave InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methylamine solution may be used as a LC-MS/MS mobile phase in the perchlorate analysis of milk and yogurt samples.
It may be used in the synthesis of the following:
  • 9-fluorenylmethyl N-methylcarbamate and tert-butyl N-methylcarbamate
  • 7-methylamino-2-(2-quinolyl)tropone
  • 2,5-meso-pyrrolidines
  • 2-(4-chlorophenyl)-N-methylacetamide
  • 1,3-benzoxazine derivatives from eugenol
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An improved scalable route to pure dronedarone hydrochloride.
Hivarekar RR, et al.
Organic Process Research & Development, 16(4), 677-681 (2012)
Chemical profiling of seized methamphetamine putatively synthesized from phenylacetic acid derivatives.
Tsujikawa K, et al.
Forensic Science International, 227(1), 42-44 (2013)
Synthesis and brine shrimp lethality test of some benzoxazine and aminomethyl derivatives of eugenol.
Rudyanto M, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6, 96-98 (2014)
Dohyung Kim et al.
Nature communications, 10(1), 444-444 (2019-01-27)
Organic-inorganic metal halide perovskites have gained considerable attention for next-generation photovoltaic cells due to rapid improvement in power conversion efficiencies. However, fundamental understanding of underlying mechanisms related to light- and bias-induced effects at the nanoscale is still required. Here, structural
Preparation of Tetrahydroisoquinoline-3-ones Via Cyclization of Phenyl Acetamides Using Eaton's Reagent.
Yang Q, et al.
Organic Syntheses, 44-54 (2012)