Documentos clave
39643
Millipore
Burkholderia cepacia Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
BCSA
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Nivel de calidad
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Selective supplement for the isolation of Burkholderia cepacia in industrial samples
Componentes
Composition (g/vial):
Polymixin B Sulphate 300,000 IU
Gentamicin 5.00 mg
Vancomycin 1.25 mg
Nota de preparación
Directions:
Reconstitute the vial with 6 ml of steril distilled water in aseptic conditions and add it to 500 ml of sterilized BCSA Agar base cooled to room temperature.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)